missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Melanopsin Antibody (628737) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB10497C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Melanopsin Monoclonal antibody specifically detects Melanopsin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| Melanopsin | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 628737 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| melanopsin, MGC142118, MOP, opsin 4 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Melanopsin, Accession # Q9UHM6 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Vision | |
| 94233 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering