Läs mer
BUCHI Smält- och kokpunktsinstrument
Produktkod. p-9455007 Handla allt Buchi Produkter
Produkttyp:
Automatiskt smältpunktsinstrument
Manuell smältpunktsapparat
Inkluderar:
Smältpunktsinstrument
Smältpunktsinstrument, kalibreringsset; Smältpunktsrör (100 st); Kokpunktsrör (10); Provhållare
Smältpunktsinstrument, provladdare M-569, kalibreringsset M-565, smältpunktsrör (100), kokpunktsrör (10), kokande kapillär (10), provhållare, rengöringsverktyg, CD-demo smältpunktsmonitor, skyddslock , USB-kabel (2 m)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10499094
Brand: BUCHI 051999
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
100 smältkapillärer, 10 kokrör, 10 kokande kapillärer, kalibreringsset M-560/565, provhållare, packtråd och rengöringsverktyg.
Snabb och exakt. BUCHI M-560/565 smältpunktsinstrument har enkla menyer och program som är lätta att navigera på den intuitiva LCD-skärmen, med antingen manuellt eller automatiskt realtidsvideoinstrument.
  • Felsäker kalibrering med automatisk bestämning och lagring av kalibreringsresultat
  • Automatisk bestämning av smält- och kokpunkter
  • Mycket noggrann temperaturreglering och mätning
  • Optimerad reproducerbarhet med homogen packning av kapillären med av provladdaren M-569
  • Kontroll av nästan alla typer av prov genom att mäta smältpunkt, kokpunkt eller glidsmältpunkt.
  • Dubbelkolla avseende svåra prover genom att jämföra manuell och automatiserad mätning
  • Observation och uppspelning av fasövergången med färgskärm och videoinspelning
  • PC-programvara medföljer för enkel hantering av metoder och resultat
  • Efterlever Pharmacopeia-metoder (europeiska, USP, japanska)
  • Omfattande IQ/OQ-procedurer inklusive certifierade kalibrerings- och verifieringsföreningar för GLP/GMP-laboratorier.
Certifikat
CE, UL, CSA
Specifikationer
Produkttyp Manuell smältpunktsapparat
Hertz 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Wattal 150 W
Noggrannhet ±0,3 °C
Certifikat och efterlevnad CE, UL, CSA
Djup (engelska) 36,7 cm
Djup (metriskt) 37 cm
Visningstyp TFT
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz
För användning med (utrustning) Bestämning av smält- och kokpunkt
Höjd (engelska) 7,8 tum
Höjd (metrisk) 20 cm
Inkluderar Smältpunktsinstrument
Bredd (engelska) 7,4 tum
Bredd (metrisk) 19 cm