Läs mer
Epredia™ Menzel™ Mikroskop täckglas
Produktkod. 15767572 Handla allt Epredia Produkter
Längd (metrisk):
18 mm
20 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
18 mm
20 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15767572
Brand: Epredia™ BB01800180A153FST0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Coverslip
Form Square
Material Borosilicate Glass
Längd (metrisk) 18 mm
Bredd (metrisk) 18 mm
Tjocklek (metrisk) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Mått (L x B) 18 x 18 mm
För användning med (utrustning) Automated equipment