Läs mer
Kvicksilver(II)bromid, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407638
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 11460111
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044816.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-47-1 | Br2Hg | 360.4 g/mol
Kvicksilver(II)bromid används som reagens i Koenigs-Knorr-reaktionen, som bildar glykosidbindningar på kolhydrater. Det används också för att testa förekomsten av arsenik, som rekommenderas av farmakopén.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-47-1
Molekylformel Br2Hg
Molekylvikt (g/mol) 360.4
MDL-nummer MFCD00011040
InChI-nyckel NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
IUPAC-namn dibromkvicksilver
LEDER Br[Hg]Br
Specifikationer
Kokpunkt 322°C to 325°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Mercury(II) bromide
Smältpunkt 236°C
Namnnotering For ACS analysis
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in hot alcohol,methanol,HCl,HBr
Formel vikt 360.4
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Ångtryck 1mm Hg at 137°C
Densitet 6.05
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.