Läs mer
Thermo Scientific™ Merlin™ Återcirkulerande kylaggregat
Product Code. 10315308 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Kylkapacitet:
Upp till 1300 watt
Upp till 2156 W
Upp till 2156 watt
Upp till 4282 watt
Pumptyp:
CP55 (Centrifugalpump)
PD2 (förträngningspump)
PD2 (positiv deplacementpump)
T1 (turbinpump)
Elektriska krav:
230 V 50 Hz
230 V, 50 Hz, 8 A
400 V 50 Hz
Unit Size:
Varje
Product Code. 10315308
Brand: Thermo Scientific™ 264225044000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Spara värdefullt utrymme med kompakt Merlin Lågtemperatur kylaggregat som levererar en kontinuerlig tillförsel av 1000 till 4300 watt kylkapacitet för kritiska applikationer.
Spara värdefullt utrymme med kompakt, Thermo Scientific™ Merlin Kylaggregat med låg temperatur. Dessa kylaggregat med förlängd temperatur levererar en kontinuerlig tillförsel av 1000 till 4300 watt kylkapacitet för kritiska applikationer.
Thermo Scientific Merlin recirculating chillers are ideal for applications requiring heat removal across a wide temperature range. Offering five cooling capacities with a temperature range from -15°C to +35°C, the Merlin chiller platform provides powerful cooling in a reliable and compact design. With a wide variety of options including a choice of pumps, communication packages, and Low-Level/Low-Flow indicators, Merlin recirculating chillers can be configured to meet a wide range of applcation requirements.
  • Global compliance ensures user safety
  • Easy–to–use intuitive controller
  • Translucent reservoir enables quick viewing of fluid level
  • Removable grille allows for quick and easy preventative maintenance
Recommended for:
  • Biotech
  • Pharmaceutical
  • Laser
  • Laboratory
  • Analytical instrumentation
  • Printing
  • Semiconductor
  • Industrial
  • Medical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE
Kommunikationer RS232, Remote Start, low flow & low level alarms
Kylkapacitet Upp till 2156 W
Pumptyp PD2 (förträngningspump)
Temperaturområde -15°C to +35°C
Modell Merlin M75 LR LL/LF
Pumpkapacitet 2.5 gpm @ 60 psi (9.5 L/min. @ 4.2 bar)
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0.1°C
Elektriska krav 230 V 50 Hz
Anslutningstyp RS 232