Läs mer
Thermo Scientific™ Merlin™ Återcirkulerande kylaggregat
Produktkod. 15117616 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kylkapacitet:
Upp till 1300 watt
Upp till 2156 W
Upp till 2156 watt
Upp till 4282 watt
Pumptyp:
CP55 (Centrifugalpump)
PD2 (förträngningspump)
PD2 (positiv deplacementpump)
T1 (turbinpump)
Elektriska krav:
230 V 50 Hz
230 V, 50 Hz, 8 A
400 V 50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15117616
Brand: Thermo Scientific™ 264225040002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Spara värdefullt utrymme med kompakt Merlin Lågtemperatur kylaggregat som levererar en kontinuerlig tillförsel av 1000 till 4300 watt kylkapacitet för kritiska applikationer.
Spara värdefullt utrymme med kompakt, Thermo Scientific™ Merlin Kylaggregat med låg temperatur. Dessa kylaggregat med förlängd temperatur levererar en kontinuerlig tillförsel av 1000 till 4300 watt kylkapacitet för kritiska applikationer.
Thermo Scientific Merlin recirkulerande kylaggregat är idealiska för applikationer som kräver värmeavlägsnande över ett brett temperaturområde. Den erbjuder fem kylkapaciteter med ett temperaturområde från -°15 C till +°35 C Merlin kylplattform ger kraftfull kylning i en pålitlig och kompakt design. Med ett brett utbud av alternativ inklusive ett urval av pumpar, kommunikationspaket och lågnivå-/lågflödesindikatorer, Merlin recirkulerande kylaggregat kan konfigureras för att möta ett brett spektrum av applikationskrav.
  • Global efterlevnad säkerställer användarsäkerhet
  • Lätt –att –använda intuitiv kontroller
  • Genomskinlig behållare möjliggör snabb visning av vätskenivån
  • Avtagbart galler möjliggör snabbt och enkelt förebyggande underhåll
Rekommenderas för:
  • Bioteknik
  • Farmaceutisk
  • Laser
  • Lab
  • Analytisk instrumentering
  • Utskrift
  • Halvledare
  • Industriell
  • Medicinsk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kylkapacitet Upp till 1300 watt
Pumptyp PD2 (positiv deplacementpump)
Temperaturområde -15 °C till +35 °C
Modell Merlin M75 LR Fluorinert
Pumpkapacitet 2,5 gpm @ 60 psi (9,5 l/min. @ 4,2 bar)
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A