Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MES-monohydrat, 99+%, för biokemi
Produktkod. p-29855 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10517241
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327761000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 195.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145224-94-8
Molekylformel C6H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 195.23
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra;hydrat
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Specifikationer
Abs. (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Kemiskt namn eller material MES monohydrate
Absorbansförhållanden (0.1M aq. soln.)
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Orange-gul till vit
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Fysisk form Crystals, Flakes or Powder
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 213.25
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.