Learn More
Gibco™ MesenPRO RS™ Medium
Description
MesenPRO RS™ Medium är ett reducerat serummedium (2 %) speciellt framtaget för att stödja tillväxten av mänskliga mesenkymala stamceller (MSC) i kultur. MesenPRO RS™ Medium förbättrar konsekvent MSC-expansion jämfört med konventionella serumkompletterade media. Använder MesenPRO RS™ Medium, MSCs kan utökas för flera passager samtidigt som de bibehåller sin multipotentiella fenotyp (dvs. differentiering till osteogena, kondrogena och adipogena linjer).
MesenPRO RS™ Medium består av:- Basalt flytande medium (MesenPRO RS™ Basal Medium)
- Fryst kosttillskott (MesenPRO RS™ Growth Supplement), som läggs till vid användning.
Formulerad för tillväxt och expansion av mesenkymala stamceller.
Notera: MesenPRO RS™ Medium har utvecklats för att odla MSC:er vid större än klonala densiteter.
Rekommenderade lagringsförhållanden:
- MesenPRO RS™ Basalmedium: Förvaras mörkt vid 2 till 8 °C
- MesenPRO RS™ Tillväxttillskott: Förvaras mörkt vid -5 till -20 °C
Både Basal Medium och Growth Supplement är garanterat stabila i 24 månader när de förvaras på rätt sätt.
Notera: MesenPRO RS™ komplett medium (basal, tillskott och glutamin) är stabilt i 15 dagar när det förvaras mörkt vid 2 till 8 °C. Vi rekommenderar inte att du använder hela mediet längre än 15 dagar.
Avsedd användning:
in vitro diagnostik (IVD)
Detta reagens är klassificerat som en medicinteknisk produkt i flera länder. Om den inte är reglerad som medicinteknisk produkt i en viss region, bör den endast användas för laboratorieanvändning.
Specifications
Specifications
| Celltyp | Mesenkymala stamceller |
| Klassificering | Serumtillsatt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Stamcellsmedia |
| Serumnivå | Reducerat serum |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött |
| Produktlinje | MesenPRO |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Art | Människa |
| Innehåll och lagring | MesenPRO RS™ Medium består av: •500 ml MesenPRO RS™ Basalmedium (förvaras mörkt vid 2 °C till °8 C) • 10 ml MesenPRO RS™ Tillväxttillskott (förvaras i mörker vid -°5 C °till -20 C) Basalmediet skickas i rumstemperatur, tillväxttillskottet på torris. |
| Show More |