Läs mer
SI Analytics™ ScienceLine Metallkombinationselektrod
Handla allt SI Analytics Produkter
Modell:
Agcl 62
Del 61
Del 62
Del 6280
Längd (metrisk):
120 mm
170 mm
Korsning:
Keramiskt membran
Platina membran
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kombinationselektrod i metall med kontakthuvud och anslutningskabel
- För användning med bestämning av syravärde och halogenid (mest klorid)
- För bestämning av jodtal, peroxisvärde och allmänna redoxtitreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Plugghuvud |
| Korsning | Keramiskt membran |
| Material | Glas |
| Typ | Metallkombinationselektrod |
| Intern referens | Silamid™ |
| Modell | Del 6280 |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |