Läs mer
Sampling Systems™ Metalldetekterbara skänkar
Produktkod. 17584716 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 17584716
Brand: Sampling Systems™ M1033B50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Metalldetekterbar vätskeprovtagning Slevar är idealiska för användning inom livsmedelsindustrin och tillhörande industrier. De är idealiska för att ta vätskeprover från fat, fat och trattar. Den bekväma provstorleken på 50 ml är perfekt för de flesta operatörer.
  • Våra metalldetekterbara vätskeprovtagningsskekar är gjorda av en speciell kemikaliebeständig kvalitet av PP.
  • De är idealiska för användning i livsmedels-, kemi- och läkemedelsfabriker.
  • Hela sortimentet tillverkas i renrumsförhållanden och förpackas i en ISO klass 7 (10 000) renrum.
  • Detta säkerställer produktens renhet.
  • Den robusta designen gör att de kan användas i åratal eller användas som engångsprodukt direkt från väskan.
  • Skänkarna är designade för att passa genom en standard 2 tums propp.
  • Bara packa upp och använda.
  • De är idealiska för användning med vätskor, krämer och pastor.
  • Den blå färgen gör att de lätt kan ses om de lämnas i vätskan i enlighet med HACCP-riktlinjerna.
  • Tillverkad av högkvalitativ PP.
  • Uppfyller de senaste livsmedelskraven från FDA och EU.
  • 50 ml volym är en standardstorlek.
Specifikationer
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Blått