Läs mer
Sampling Systems™ Metalldetekterbara pallknivar och omrörare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Den detekterbara omröraren och pallknivarna är gjorda av en speciell kemikaliebeständig kvalitet av PP.
- Den robusta designen gör att de kan användas i åratal eller användas som engångsprodukt direkt från väskan.
- Hela sortimentet är tillverkat i renrumsförhållanden och förpackat i ett klass 7 (10 000) renrum.
- Detta säkerställer produktens renhet och renhet.
- Bara packa upp och använda.
- Vårt ergonomiska handtag gör att de är lätta att använda.
- Många kunder använder dessa som omrörare.
- Tillverkad av högkvalitativ PP.
- Ger långvarig prestanda.
- Uppfyller de senaste livsmedelskraven från FDA och EU.
- 200 mm blad är en standardstorlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Bredd (metrisk) kniv | 200 mm |
| Material | Polypropen |