Läs mer
VACUUBRAND™ Metallvakuumslang med små flänsar KF
Produktkod. p-8001580 Handla allt Vacuubrand Produkter
Slangstorlek:
10
16
25
DN 40
Total längd (metrisk):
25 cm
250 mm
50 cm
75 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10025301
Brand: VACUUBRAND™ 20673315
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett hållbart anslutningsalternativ för laboratoriet som ändå ger flexibilitet.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Finns i en mängd olika storlekar och längder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Enkel böjradie på 19
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Material Metall
Total längd (metrisk) 50 cm
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 10
Produkttyp Vakuumslang