Läs mer
Nickel Electro™ Metallvaror Range™ Rostfria fyrkantiga pipettsteriliseringslådor
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfri fyrkantig profil
- Inkluderar lock
- Fyrkantig form hindrar den från att rulla av bänkskivan
- Silikon i lock och bas
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Mått (L x B) | 430 x 70 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Sterilitet | Sterila |
| Inkluderar | Silikonkuddar i lock och bas |
| Kvantitet | 1 st |
| Längd (metrisk) | 430 mm |
| Typ | Steriliseringslåda |
| För användning med (utrustning) | Autoklavera |