Läs mer
Metanol, 99,8+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3737865 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Produktkod. 10607221
Brand: Thermo Scientific Acros 423955000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98.0°C
Densitet 0.7910g/mL, 0.791
Kokpunkt 64.7°C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 12°C
Förpackning EcoSafPak™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3280 to 1.3300
Analysprocentintervall 99.8+%
Rester efter avdunstning 0.001% max.
Titrerbar syra 0.0003 meq/g max.
Linjär formel CH3OH
Titrerbar bas 0.0002 meq/g max.
Ångtryck Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viskositet 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Vatten 0.1% max. (K.F.)
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formel vikt 32.04
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.