Läs mer
Metanol, vattenfri, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3208512
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 11364208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041467.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Metanol används ofta som lösningsmedel i syntetisk organisk kemi. Det används också som lösningsmedel inom analytisk kemi, speciellt för HPLC, LC-MS, GC-MS, ICP-MS och spektrofotometri. Det används vid tillverkning av biodiesel, formaldehyd och ättiksyra. Det används också som bränsle, frostskyddsmedel, denatureringsmedel för etanol och en energibärare för bränslecellsapplikation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol, anhydrous
Smältpunkt °C to 98°C
Densitet 0.791 g/mL
Kokpunkt 64.7°C
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 11°C (52°F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.329
Analysprocentintervall 99.9%
Beilstein 1098229
Löslighetsinformation Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Formel vikt 32.04
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.