Learn More
Metanol, BAGARE ANALYZED™ LC-MS reagens, J.T. Baker™
Product Code. 12769600 Shop All J.T.Baker Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
1 L
Product Code. 12769600
missing translation for 'mfr': JT Baker 9822.1000GL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för UPLC/UHPLC-instrument
  • LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), testlösning är modifierad med 0,1 % (v/v) myrsyra:
    • vid max 235 nm. 0,005
    • vid max 254 nm. 0,001
  • LC-MS gradient lämplighetstest (TIC, 100 till 2000 m/z), testlösning modifieras med 0,1 % (v/v) myrsyra:
    • Positiva ESI-MS känsliga föroreningar (som reserpin) max. 50 ng/ml
  • Ultraviolett absorption (1,00 cm bana vs vatten):
    • vid max 225 nm. 0,20
    • vid max 254 nm. 0,02
    • vid max 280 nm. 0,01
Specifications
Smältpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Densitet 0.7918 g/cm³ (20°C)
Kokpunkt 64.6°C (1013 hPa)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 11°C
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall min. 99.8%
Rester efter avdunstning max. 1 ppm
Molekylformel CH4O
MDL-nummer MFCD00004595
UN-nummer 1230
Vatten max. 0.02%
Synonym Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.