Läs mer
Metanol CHROMASOLV™ , gradientgrad, för HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Samma höga kvalitet som CHROMASOLV HPLC
- Ytterligare testning för HPLC via gradientanalys och UV-VIS-spektroskopi
- Låg UV-profil av HPLC
- Låg föroreningsgradient LC-baslinje
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Smältpunkt | -98°C |
| Namnnotering | for HPLC |
| Abs. | absorption/ in accordance |
| Densitet | 0.791g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 64.7°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Brytningsindex | n20/D 1.329 |
| Linjär formel | CH3OH |
| Ångtryck | 97.68mmHg (20°C) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.