Läs mer
Metanol, torkad, Karl Fischer Reagens, Scharlab
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Synonymer: Metylalkohol, Karbinol, Metynol, Träsprit
- Molekylformel: CH3OH
- Molmassa: 32,04 g/mol
- CAS: 67-56-1
- EIN ECS nr.: 200-659-6
- Dielektrisk konstant: 32,6 (vid 25 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -98°C |
| CAS | 67-56-1 |
| Aciditet | 0.0003mEq/g max |
| Alkalinitet | 0.0002mEq/g max |
| Utseende | Clear |
| Densitet | 0.79g/cm3 |
| Kokpunkt | 64.5°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 11°C |
| Identifiering | Passes Test (IR spectrum) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Metanol, torkad (max. 0,005% vatten), pro analysi (Karl Fischer)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .