Läs mer
Metanol, för HPLC, Gradient Grade, ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16605893
Kvantitet:
7 L
30 L
45 L
395 L
Produktkod. 16605893
Brand: Honeywell Burdick & Jackson 6572730LRC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl alcohol
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98°C
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.79 g/cm3 (20°C)
Kokpunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)
Kvantitet 30 L
Flampunkt 11°C
Linjär formel CH3OH
Beilstein 1098229
Kvalitet Långt UV/gradient