Läs mer
Metanol, LC-MS Ultra CHROMASOLV™ , Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7071822
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
Produktkod. 15621400
Brand: Honeywell-Chromasolv 142621L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testad för UHPLC-MS
  • För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
  • Testad för UHPLC-MS-lämplighet
  • Högsta lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
  • Extremt lågt MS baslinjeljud
  • Exemplarisk parti-till-lot-reproducerbarhet
  • Låga halter av spårmetaller
  • Förpackad i klara borosilikatglasflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Densitet 0.791g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.36
Flampunkt 9°C (48.2°F)
Tändpunkt 725°F
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
UN-nummer 1230
Beilstein 1098229
Formel vikt 32.04g/mol
Kvalitet LC-MS Ultra CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol