Läs mer
Metyl-3-aminobenso[b]tiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10230270 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10230270
Brand: Thermo Scientific Acros 432410050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 35212-85-2 | C10H9NO2S | 207.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35212-85-2
Molekylformel C10H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 207.25
MDL-nummer MFCD00206744
InChI-nyckel VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 874720
IUPAC-namn methyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 109°C to 111°C
Färg Yellow to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 207.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 3-aminobenzo¢b!thiophene-2-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.