Läs mer
Methyl 4-fluorobenzoylacetate, 95%
Produktkod. p-7028306
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 11467226
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25546.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 63131-29-3 | C10H9FO3 | 196.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63131-29-3
Molekylformel C10H9FO3
Molekylvikt (g/mol) 196.177
MDL-nummer MFCD00000355
InChI-nyckel HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6
PubChem CID 579425
IUPAC-namn metyl-3-(4-fluorfenyl)-3-oxopropanoat
LEDER COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-fluorobenzoylacetate
Densitet 1.228
Kokpunkt 91°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.521
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.