Läs mer
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7021439
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11424824
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13769.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22913-24-2
Molekylformel C10H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 192.23
MDL-nummer MFCD00067791
InChI-nyckel KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, methyl ester, methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, maybridge1_001812, methyl thianaphthene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 2800344
IUPAC-namn methyl 1-benzothiophene-2-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 69°C to 70°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 142166
Formel vikt 192.24
Procent renhet 98%