Läs mer
Metyl beta-L-arabinopyranosid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389675
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11389675
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19746.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1825-00-9 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1825-00-9
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.157
MDL-nummer MFCD00047547
InChI-nyckel ZBDGHWFPLXXWRD-AZGQCCRYSA-N
Synonym methyl beta-l-arabinopyranoside, 2s,3r,4s,5s-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, methyl-b-l-arabinopyranoside, methyl, a-l-arabinopyranoside, methyl-beta-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranoside, methyl, methyl .beta.-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranose methyl glycoside, arabinopyranoside, methyl, .beta.-l
PubChem CID 102169
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S)-2-metoxioxan-3,4,5-triol
LEDER COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl beta-L-arabinopyranoside
Smältpunkt 167°C to 172°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4658388
Optisk rotation +243° (c=2 in Water)
Formel vikt 164.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.