Läs mer
Methyl cinnamate, predominantly trans, 99%
Produktkod. 11478546
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11478546
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15975.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Metylcinnamat användes för att hämma monofenolas- och difenolasaktiviteten hos svamptyrosinas och det har också antimikrobiell förmåga. Det används främst inom smak- och parfymindustrin. Det är känt att locka hanar av olika orkidébin, såsom Aglae caerulea.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metylcinnamat användes för att hämma monofenolas- och difenolasaktiviteten hos svamptyrosinas och det har också antimikrobiell förmåga. Det används främst inom smak- och parfymindustrin. Det är känt att locka hanar av olika orkidébin, såsom Aglae caerulea.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-26-4
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD00008458
InChI-nyckel CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Synonym methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
PubChem CID 637520
ChEBI CHEBI:6857
IUPAC-namn metyl (E)-3-fenylprop-2-enoat
LEDER COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cinnamate
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 34°C to 37°C
Densitet 1.042
Kokpunkt 262°C to 264°C
Flampunkt 123°C (253°F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.577
Kvantitet 500 g
Beilstein 386468
Merck Index 14,2299
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 162.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.