missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl Methacrylate, Extra Pure, SLR, Stabilised with Topanol, Fisher Chemical™

Produktkod. p-7073315 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10569000

Brand: Fisher Chemical M/4950/08

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 80-62-6
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.117
MDL-nummer 8587
InChI-nyckel VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
IUPAC-namn methyl 2-methylprop-2-enoate
LEDER CC(=C)C(=O)OC

Specifikationer

Smältpunkt -48°C
Färg Colorless
Kokpunkt 100°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 3.5
Formel vikt 100.12g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl methacrylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.