Läs mer
Metyl-p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474233
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Produktkod. 11474233
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10881.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-48-8 | C8H10O3S | 186.225 g/mol
Metyl-p-toluensulfonat används som metyleringsmedel i organisk syntes. Det fungerar som en katalysator för alkydhartser. Det används också i selektiv 1-substitutionsreaktion av tetrazol. Vidare används det vid framställning av färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl-p-toluensulfonat används som metyleringsmedel i organisk syntes. Det fungerar som en katalysator för alkydhartser. Det används också i selektiv 1-substitutionsreaktion av tetrazol. Vidare används det vid framställning av färgämnen.
Löslighet
Löslig i eter, alkohol, bensen och kloroform. Något löslig i petroleumeter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-48-8
Molekylformel C8H10O3S
Molekylvikt (g/mol) 186.225
MDL-nummer MFCD00008417
InChI-nyckel VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-toluenesulfonate, methyl tosylate, methyl p-tosylate, methyl toluene-4-sulfonate, methyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, methyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester, methyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid methyl ester, p-methylbenzenesulfonate methyl ester
PubChem CID 6645
IUPAC-namn metyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl p-toluenesulfonate
Smältpunkt 24°C to 28°C
Densitet 1.234
Kokpunkt 140°C (20 mmHg)
Flampunkt 152°C (305°F)
Brytningsindex 1.5185
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 609209
Löslighetsinformation Soluble in ether,alcohol,benzene and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether. Insoluble in water.
Formel vikt 186.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl p-toluenesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methyl p-toluenesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.