Läs mer
Methyl pyruvate, 98%
Produktkod. 11469060
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11469060
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Metylpyruvat fungerar som en potent sekretagog som används vid studiet av stimulus-sekretionskoppling. Används även vid framställning av kinoxaliner som dubbla fosfodiesteras 2/10 (PDE2/10)-hämmare. Det ökar koncentrationen av fria kalciumjoner i cytosolen i pankreasceller. Det används vid framställning av dimetyl-2,3-dimetylenbutandioat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metylpyruvat fungerar som en potent sekretagog som används vid studiet av stimulus-sekretionskoppling. Används även vid framställning av kinoxaliner som dubbla fosfodiesteras 2/10 (PDE2/10)-hämmare. Det ökar koncentrationen av fria kalciumjoner i cytosolen i pankreasceller. Det används vid framställning av dimetyl-2,3-dimetylenbutandioat.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol, eter, alkohol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 600-22-6
Molekylformel C4H6O3
Molekylvikt (g/mol) 102.089
MDL-nummer MFCD00008754
InChI-nyckel CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11748
ChEBI CHEBI:51850
IUPAC-namn metyl-2-oxopropanoat
LEDER CC(=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Pyruvate
Densitet 1.123
Kokpunkt 135°C to 137°C
Flampunkt 39°C (102°F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.404
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1361953
Merck Index 14,8021
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 102.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl pyruvat
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methyl pyruvate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.