Läs mer
Methyl (S)-(-)-lactate, 97%
Produktkod. p-7027594
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11418800
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24468.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 27871-49-4 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Det används inom läkemedelsindustrin, jordbruket och används också som lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används
inom läkemedelsindustrin, jordbruket och används även som lösningsmedel.
Löslighet
blandbar. Hydrolyserar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27871-49-4
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.11
MDL-nummer MFCD00064265
InChI-nyckel LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Synonym methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester
PubChem CID 94386
ChEBI CHEBI:83222
IUPAC-namn metyl (2S)-2-hydroxipropanoat
LEDER COC(=O)[C@H](C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (S)-(-)-lactate
Smältpunkt -44°C
Densitet 1.092
Kokpunkt 135°C to 138°C
Flampunkt 49°C (120°F)
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1720587
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible. Hydrolyzes in water.
Optisk rotation −8.2° (Neat)
Formel vikt 104.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.