Läs mer
Methyl sulfide, 99+%, extra pure
Produktkod. 10071460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10071460
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-18-3 | C2H6S | 62.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-18-3
Molekylformel C2H6S
Molekylvikt (g/mol) 62.13
MDL-nummer MFCD00008562
InChI-nyckel QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
IUPAC-namn metylsulfanylmetan
LEDER CSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl sulfide
Smältpunkt -98.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8460g/mL, 0.846
Kokpunkt 38.0°C
Flampunkt −48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.2% max. Methylmercaptan (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2S
Brytningsindex 1.4351
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 288
Fieser 02,156; 04,190; 05,260; 15,88; 16,84; 17,198
Merck Index 15, 3281
Löslighetsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 62.13
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl sulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.