Läs mer
Metyltiocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367499
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
Produktkod. 11367499
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27879.AA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 556-64-9 | C2H3NS | 73.113 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-64-9
Molekylformel C2H3NS
Molekylvikt (g/mol) 73.113
MDL-nummer MFCD00001830
InChI-nyckel VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl sulfocyanate, methylrhodanid, thiocyanic acid, methyl ester, methyl rhodanate, methylthiokyanat, methane, thiocyanato, thiocyanatomethane, methylthiocyanate, thiocyanic acid methyl ester, ch3scn
PubChem CID 11168
ChEBI CHEBI:61112
IUPAC-namn metyltiocyanat
LEDER CSC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl thiocyanate
Smältpunkt -5°C
Densitet 1.068
Kokpunkt 131°C
Flampunkt 38°C (100°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.468
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN2929
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 73.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.