Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylenblå, ren, certifierad
Produktkod. 10455081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10455081
Brand: Thermo Scientific Chemicals 414240250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metylenblått, C16H24ClN3O3S, CAS-nummer-7220-79-3, Basic Blue 9, 25 g, 1,21 till 1,7, ångtryck: Försumbar, 27, V,19, 259, CHEBI:6872, Grön, 13 (Luft - 1,0), 82% min., 200-515-2, 319,85, Ren, Varning, GHS H-påstående: Skadligt vid förtäring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7220-79-3
Molekylformel C16H24ClN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 373.90
MDL-nummer MFCD00150008
InChI-nyckel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;klorid
LEDER O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue
Smältpunkt 190.0°C
Absorptionsförhållande 1.21 to 1.7
Färginnehåll 82% min.
Beilstein 27, V,19, 259
Merck Index 15, 6132
Löslighetsinformation Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 663 to 667nm
Formel vikt 319.85
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Ångtryck Vapor Pressure: Negligible
Densitet 13 (Air = 1.0)
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.