Learn More
Methylmercury(II) hydroxide, 1M in H{2}O
Product Code. p-7049221
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
10 mL
50 mL
missing translation for 'unitSize'
10ml
1ml
50ml
Product Code. 15471037
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 013395.XF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Som avlönings- och epoxidationskatalysator, som denatureringsmedel
Metylkvicksilver(II)hydroxid används som avlönings- och epoxidationskatalysator, som denatureringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1184-57-2
MDL-nummer MFCD00013924
Specifications
Kemiskt namn eller material Methylmercury(II) hydroxide
Färg Colorless
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 mL
Linjär formel CH3HgOH
UN-nummer UN2024
Formel vikt 232.63
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in H2O
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.