Läs mer
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable, Stationary
Mått (L x B x H):
48 x 30 x 34 in.
60 x 30 x 34 in.
60 x 36 x 34 in.
70 x 30 x 34 in.
72 x 30 x 34 in.
96 x 30 x 34 in.
Material:
Rostfritt stål
Stainless Steel
Stainless Steel (14 ga.)
Inkluderar:
Bottom 3-sided frame (SS)
Bottom H-frame (SS)
Bottom shelf (SS)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 34 in. high (86.4cm) seamless, 14-gauge stainless-steel work surface with rounded edges
- Support structure virtually eliminates drumming
- Posts with adjustable feet compensate for slight floor irregularities
- Leveling foot on each post
Beställningsinfo
Shipped knocked down. Assemble easily without tools. Other sizes available; call your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stationary Table |
| Basstil | Open with side and rear crossrails |
| Certifikat och efterlevnad | NSF |
| Mått (L x B x H) | 70 x 30 x 34 in. |
| För användning med (applikation) | Idealisk för labb |
| Höjd (engelska) | 34 tum |
| Höjd (metrisk) | 86.36 cm |
| Inkluderar | Bottom 3-sided frame (SS) |
| Längd (engelska) | 30 tum |
| Längd (metrisk) | 76.2 cm |
| Visa mer |