Läs mer
Metro™ Lab-arbetsbordstillbehör, Backsplash
Produktkod. p-4575353
Färg:
Grå
Svart
Längd (engelska):
45,75 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15907041
Brand: Metro™ LT48BSB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Matcha längd och färg med vald bänkskiva.
  • 4 tum hög (10,2 cm)
  • Fästs på fenolskiva med hjälp av förborrade hål
Specifikationer
Produkttyp Backsplash
Färg Svart
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 10.2 cm
Längd (engelska) 45,75 tum.
Längd (metrisk) 116.2 cm