Läs mer
Metro™ MetroMax i™ Solid polymerhylla
Produktkod. 15967201
Mått (L x B):
48 x 24 tum. (122 x 61 cm)
60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 tum. (152,4 x 61 cm)
72 x 24 tum. (182,9 x 61 cm)
Produkttyp:
Hylla med massiv matta
Hylla med rutmatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15967201
Brand: Metro™ MX2448G
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Matta, ram och fyra killåskontakter
Anpassa ditt labb som du tycker passar. Som en del av MetroMax jag system, MetroMax i Solid Polymer Shelves låter dig skapa ditt eget hyllsystem på beställning.
Systemet består av förstärkta polymerhyllor med ramar och kopplingar att ansluta till MetroMax hyllstolpar. Lägg till hjul för att skapa en mobil lagringsenhet.
  • Hyllmattor av förstärkta polymerer
  • Välj mellan solid eller öppen rutnät
  • Solida mattor har en fästläpp för att förhindra spill
  • Open Grid-mattor främjar luftflödet
  • Microban™ behandling skyddar mot bakterier, mögel, mögel och svamp som orsakar lukt, fläckar och nedbrytning av produkten
  • Anslut på några minuter till inlägg (ingår ej) utan specialverktyg
  • Hyllpositionen kan justeras längs stolparnas höjd var 1,27 cm (1 tum)
  • Exceptionell styrka: upp till 122 cm (48 tum) lång hylla rymmer 375 kg (800 lb.); över 152 cm lång (48 tum), 275 kg (600 lb.) (jämnt fördelat)
  • Lika lämpad för torr förvaring eller fuktiga, fuktiga förhållanden: livstidsgaranti mot rost och korrosion
MetroMax hyllor rekommenderas inte för användning under -29 °C
Garanti
Livstidsgaranti mot rost och korrosion
Specifikationer
Produkttyp Hylla med rutmatta
Mått (L x B) 48 x 24 tum. (122 x 61 cm)
Inkluderar Matta, ram, fyra killåskopplingar
Längd (engelska) 48 tum
Längd (metrisk) 122 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm
Material Polymer