Läs mer
Metro™ MetroMax i™ Solid polymerhylla
Mått (L x B):
48 x 24 tum. (122 x 61 cm)
60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 tum. (152,4 x 61 cm)
72 x 24 tum. (182,9 x 61 cm)
Produkttyp:
Hylla med massiv matta
Hylla med rutmatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Matta, ram och fyra killåskontakter
Systemet består av förstärkta polymerhyllor med ramar och kopplingar att ansluta till MetroMax hyllstolpar. Lägg till hjul för att skapa en mobil lagringsenhet.
- Hyllmattor av förstärkta polymerer
- Välj mellan solid eller öppen rutnät
- Solida mattor har en fästläpp för att förhindra spill
- Open Grid-mattor främjar luftflödet
- Microban™ behandling skyddar mot bakterier, mögel, mögel och svamp som orsakar lukt, fläckar och nedbrytning av produkten
- Anslut på några minuter till inlägg (ingår ej) utan specialverktyg
- Hyllpositionen kan justeras längs stolparnas höjd var 1,27 cm (1 tum)
- Exceptionell styrka: upp till 122 cm (48 tum) lång hylla rymmer 375 kg (800 lb.); över 152 cm lång (48 tum), 275 kg (600 lb.) (jämnt fördelat)
- Lika lämpad för torr förvaring eller fuktiga, fuktiga förhållanden: livstidsgaranti mot rost och korrosion
MetroMax hyllor rekommenderas inte för användning under -29 °C
Garanti
Livstidsgaranti mot rost och korrosion
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hylla med massiv matta |
| Mått (L x B) | 60 x 24 tum. (152,4 x 61 cm) |
| Inkluderar | Matta, ram, fyra killåskopplingar |
| Material | Polymer |