Läs mer
Metro™ MetroMax i™ Top-Track Stationära mellanenhetssatser
Produktkod. p-4246818
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
24 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15917221
Brand: Metro™ MXTTA18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • 2185 mm (86 tum) inlägg
  • Hårdvara/komponenter för anslutning till spårsatser till en stationär mellanenhet
Förvaring med hög densitet och enkel åtkomst
Top-Track-lagringssystem ökar lagringskapaciteten och enkel åtkomst med överliggande styrskenor.
  • Stationär mellanenhet hjälper till att organisera MetroMax i Top-Track lagringssystem
  • Krävs när den önskade längden på spåret överstiger 6405 mm (21 fot.)
  • 2185 mm (86 tum) höga inlägg
Beställningsinfo
Hyllor beställs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stationär mellanenhetssats
För användning med (utrustning) Metro™ MetroMax i™ och Q™ Top-Track™ system
Höjd (engelska) 86 tum.
Höjd (metrisk) 2185 mm
Inkluderar 86 tum. Stolpar, hårdvara och anslutande komponenter
Bredd (engelska) Hylla 18 tum
Bredd (metrisk) Hylla 45.7 cm