Läs mer
Metro™ Mobila säkerhetsenheter av standardtyp, rostfritt stål
Produktkod. 15907241
Bredd (engelska):
21,5 tum
27,25 tum.
33,5 tum
Längd (engelska):
40,75 tum.
52,75 tum.
65 tum.
Vikt (engelska):
138 pund
154 pund
157 pund
167 pund
174 pund
193 pund
195 pund
215 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15907241
Brand: Metro™ SEC63SSD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mobila säkerhetsenheter av standardtyp ger skydd av värdefulla material och känsliga föremål från förlust eller stöld. Finns i en elegant, lättstädad finish i rostfritt stål.
  • Mobila säkerhetsenheter ger skydd för värdesaker och känsliga material från förlust eller stöld.
  • Typ 304 rostfritt ger överlägsen korrosionsbeständighet.
  • Tung gauge öppen trådkonstruktion håller innehållet synligt hela tiden, vilket gör det enkelt att kontrollera inventeringen.
  • Val av hjul för att matcha kraven.
  • Patenterat, ergonomiskt, 1/4-varvs dörrhandtag.
  • Dubbeldörrar öppna 270° och kan fästas längs enhetens sidor.
  • Fast topp och botten Super Erecta hyllor.
  • Valfria mellanliggande hyllor kan placeras i steg om 1 tum längs stolpens hela höjd.
Beställningsinfo
Levereras nedslagen; montera enkelt. Superjusterbar/super Erecta™ mellanhyllor och hjul säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Mobil säkerhetsvagn
Kapacitet (metrisk) 70 kg
Färg Silver
Mått (L x B x H) 40,75 x 33,5 x 62 tum. (103,5 x 85 x 157,5 cm)
Höjd (engelska) 62 tum.
Höjd (metrisk) 157.5 cm
Längd (engelska) 40,75 tum.
Längd (metrisk) 103.5 cm
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Vikt (metrisk) 76 kg
Vikt (engelska) 167 pund
Bredd (engelska) 33,5 tum
Bredd (metrisk) 85 cm