Läs mer
Metro™ Mobila säkerhetsenheter av standardtyp, rostfritt stål
Bredd (engelska):
21,5 tum
27,25 tum.
33,5 tum
Längd (engelska):
40,75 tum.
52,75 tum.
65 tum.
Vikt (engelska):
138 pund
154 pund
157 pund
167 pund
174 pund
193 pund
195 pund
215 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mobila säkerhetsenheter ger skydd för värdesaker och känsliga material från förlust eller stöld.
- Typ 304 rostfritt ger överlägsen korrosionsbeständighet.
- Tung gauge öppen trådkonstruktion håller innehållet synligt hela tiden, vilket gör det enkelt att kontrollera inventeringen.
- Val av hjul för att matcha kraven.
- Patenterat, ergonomiskt, 1/4-varvs dörrhandtag.
- Dubbeldörrar öppna 270° och kan fästas längs enhetens sidor.
- Fast topp och botten Super Erecta hyllor.
- Valfria mellanliggande hyllor kan placeras i steg om 1 tum längs stolpens hela höjd.
Beställningsinfo
Levereras nedslagen; montera enkelt. Superjusterbar/super Erecta™ mellanhyllor och hjul säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mobil säkerhetsvagn |
| Kapacitet (metrisk) | 89 kg |
| Färg | Silver |
| Mått (L x B x H) | 65 x 27,25 x 62 tum. (165,1 x 69,2 x 157,5 cm) |
| Höjd (engelska) | 62 tum. |
| Höjd (metrisk) | 157.5 cm |
| Längd (engelska) | 65 tum. |
| Längd (metrisk) | 165.1 cm |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal hyllor | 2 |
| Visa mer |