Läs mer
Metro™ Starsys™ Förkonfigurerad hög mobil lagringsenhet, allmänt försörjningsskåp, trippelbrett
Antal hyllor:
10
12
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Modellerna SXRTGS2 och SXRTGS3
- Slitsade innerpaneler av polymer
- Vänster tryck-/draghandtag
- Gjuten HDPE yttre och inre paneler
- Övergripande mått: 78,3 x 65,7 x 27,9 tum. (198,8 x 166,8 x 70,8 cm) (H x B x D)
Modeller SXRTGS2 Endast
Left Bay
- Tre polymerhyllor (bakom dörren)
- Vänsterhängd 225° solid icke-låsande övre dörr
- Hylla på mellannivå (icke-låsande)
- Tre 3 tum. (76 mm) polymerlådor
- Två 6 tum. (152 mm) polymerlådor
- En 9 tum. (229 mm) polymerlådor
- Mått: 33 x 17 x 22 tum. (839 x 43,2 x 22 cm) (H x B x D)
Middle Bay
- Tre polymerhyllor (bakom dörren)
- Högerhängd 225° solid icke-låsande övre dörr
- Hylla på mellannivå (icke-låsande)
- Två 6 tum. (152 mm) polymerlådor
- Två 9 tum. (229 mm) polymerlådor
- Mått: 33 x 17 x 22 tum. (839 x 43,2 x 22 cm) (H x B x D)
Right Bay
- Två fasta kromtrådar qwikSLOT hyllor
- Tre helförlängningshyllor i krom
- Högerhängd 270° solid icke-låsande högdörr
- Skifferblå låda och dörrdrag
- Mått: 66 x 18 x 22 tum. (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x B x D)
Modeller SXRTGS3 Endast
vänster fält (dubbel bred)
- Tre dubbel breda fasta kromtrådar qwikSLOT hyllor
- Fyra dubbelbreda helförlängningshyllor i krom
- Centrum stänger 225° solid låsdörrsats (nyckellås/2 nycklar)
- Mått: 66 x 38 x 22 tum. (167,7 x 96,6 x 55,9 cm) (H x B x D)
Right Bay (dubbel bred)
- Två enkelbreda fasta kromtrådar qwikSLOT hyllor
- Fyra enkelbreda helförlängningshyllor i krom
- högerhängd 225° solid låsdörrsats (nyckellås/2 nycklar)
- Taupe dörr drar
- Mått: 66 x 18 x 22 tum. (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x B x D)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvaringsenhet |
| Färg | Ljus Taupe |
| Typ av skåp | Tredubbel bred hög |
| Djup (engelska) | 27,9 tum |
| Djup (metriskt) | 70.8 cm |
| Höjd (engelska) | 78,3 tum. |
| Höjd (metrisk) | 198.8 cm |
| Antal lådor | 10 |
| Antal hyllor | 10 |
| Hyllmaterial | Polymer |
| Visa mer |