Läs mer
Metro™ Super justerbar Super Erecta™ Trådhylla, Metroseal 3 Avsluta
Produktkod. 15946811
Mått (L x B):
24 x 14 tum (61 x 35,5 cm)
24 x 18 tum. (61 x 45,7 cm)
30 x 14 tum. (76 x 35,5 cm)
30 x 18 tum. (76 x 45,7 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 14 tum. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm)
42 x 14 tum. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 tum. (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 tum. (106,6 x 61 cm)
48 x 14 tum. (121,9 x 35,5 cm)
48 x 18 tum. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 tum. (121,9 x 61 cm)
54 x 18 tum. (137 x 45,7 cm)
54 x 24 tum. (182,9 x 61 cm)
60 x 14 tum. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tum. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 tum. (152,4 x 61 cm)
72 x 14 tum. (182,9 x 35,5 cm)
72 x 18 tum. (182,9 x 45,7 cm)
72 x 24 tum. (182,9 x 61 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15946811
Brand: Metro™ A1836NK3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Varje hylla levereras med ett paket med fyra par icke-ledande kilar.
Metroseal 3 trådhylla har en grön epoxifinish med inbyggd Microban™ antimikrobiellt skydd plus en unik design med öppen tråd som tillåter fri luftcirkulation och minimerar dammansamling.
  • Varje hylla ger cirka 76 % öppen yta.
  • Kan lastas och lossas enkelt från alla sidor.
  • Korrosionsbeständigt kolstål.
  • Pläterad med självtätande zink och belagd med en epoxifinish med Microban™ antimikrobiellt skydd.
  • Idealisk för användning i walk-in kylare och andra miljöer som kräver korrosionsbeständighet.
  • Hyllorna justeras i steg om 1 tum med patenterade hyllöppningshörn.
  • Hyllsläpp och kilar ger förbättrad styvhet.
  • Monteras snabbt utan verktyg; monterade enheter är icke-ledande.
  • Kombinera med Super Erecta Stationära eller mobila stolpar och tillbehör för att skapa anpassade konfigurationer för lagring och transport.
  • Patenterat hörnutlösningssystem möjliggör enkel höjdjustering.
  • Anpassa dina hyllor för maximal lagringstäthet.
  • Hyllor upp till 48 tum breda; 800 lbs per hyllkapacitet (jämnt fördelat).
  • Hyllor bredare än 48 tum; 600 lbs per hylla (jämnt fördelat).
Beställningsinfo
Hyllor och stolpar säljs separat.
Garanti
12-års begränsad mot rost.
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Mått (L x B) 36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm)
Avsluta Metroseal epoxi
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ justerbart hyllsystem
Inkluderar Fyra icke ledande hylsor/kilar
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.7 cm
Material Rostfritt stål (304)