Läs mer
Metro™ Super justerbar Super Erecta™ Trådhylla, Metroseal 3 Avsluta
Mått (L x B):
24 x 14 tum (61 x 35,5 cm)
24 x 18 tum. (61 x 45,7 cm)
30 x 14 tum. (76 x 35,5 cm)
30 x 18 tum. (76 x 45,7 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 14 tum. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm)
42 x 14 tum. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 tum. (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 tum. (106,6 x 61 cm)
48 x 14 tum. (121,9 x 35,5 cm)
48 x 18 tum. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 tum. (121,9 x 61 cm)
54 x 18 tum. (137 x 45,7 cm)
54 x 24 tum. (182,9 x 61 cm)
60 x 14 tum. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tum. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 tum. (152,4 x 61 cm)
72 x 14 tum. (182,9 x 35,5 cm)
72 x 18 tum. (182,9 x 45,7 cm)
72 x 24 tum. (182,9 x 61 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Varje hylla levereras med ett paket med fyra par icke-ledande kilar.
- Varje hylla ger cirka 76 % öppen yta.
- Kan lastas och lossas enkelt från alla sidor.
- Korrosionsbeständigt kolstål.
- Pläterad med självtätande zink och belagd med en epoxifinish med Microban™ antimikrobiellt skydd.
- Idealisk för användning i walk-in kylare och andra miljöer som kräver korrosionsbeständighet.
- Hyllorna justeras i steg om 1 tum med patenterade hyllöppningshörn.
- Hyllsläpp och kilar ger förbättrad styvhet.
- Monteras snabbt utan verktyg; monterade enheter är icke-ledande.
- Kombinera med Super Erecta Stationära eller mobila stolpar och tillbehör för att skapa anpassade konfigurationer för lagring och transport.
- Patenterat hörnutlösningssystem möjliggör enkel höjdjustering.
- Anpassa dina hyllor för maximal lagringstäthet.
- Hyllor upp till 48 tum breda; 800 lbs per hyllkapacitet (jämnt fördelat).
- Hyllor bredare än 48 tum; 600 lbs per hylla (jämnt fördelat).
Beställningsinfo
Hyllor och stolpar säljs separat.
Garanti
12-års begränsad mot rost.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trådhylla |
| Mått (L x B) | 54 x 24 tum. (182,9 x 61 cm) |
| Avsluta | Metroseal epoxi |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™ justerbart hyllsystem |
| Inkluderar | Fyra icke ledande hylsor/kilar |
| Längd (engelska) | 54 tum. |
| Längd (metrisk) | 182.9 cm |
| Bredd (engelska) | 24 tum |
| Bredd (metrisk) | 61 cm |
| Material | Rostfritt stål (304) |