Läs mer
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Trådhylla, finish i rostfritt stål
Produktkod. 15936821
Mått (L x B):
24 x 14 tum (61 x 35,5 cm)
24 x 18 tum. (61 x 45,7 cm)
24 x 2 tum. (61 x 53 cm)
24 x 24 tum. (61 x 61 cm)
30 x 14 tum. (76,2 x 35,5 cm)
30 x 18 tum. (76 x 45,7 cm)
30 x 2 tum. (76,2 x 53 cm)
36 x 14 tum. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tum. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 tum. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91.4 x 76.2 cm)
42 x 14 tum. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 tum. (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 tum. (106,6 x 61 cm)
48 x 14 tum. (122 x 35,5 cm)
48 x 18 tum. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 tum. (121,9 x 61 cm)
48 x 30 in. (122 x 76.2 cm)
54 x 18 tum. (137 x 45,7 cm)
54 x 2 tum. (137 x 53 cm)
54 x 24 tum. (137 x 61 cm)
60 x 18 tum. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 tum. (152,4 x 61 cm)
60 x 36 in. (152.4 x 91.4 cm)
72 x 18 tum. (182,9 x 45,7 cm)
72 x 21 tum. (182,9 x 53 cm)
72 x 24 tum. (182,9 x 61 cm)
72 x 30 in. (183 x 76.2 cm)
72 x 36 in. (183 x 91.4 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15936821
Brand: Metro™ A1854NS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Ett paket icke-ledande kilar (fyra par).
Kräver
SiteSelect™ Inlägg (säljs separat).
Trådhylla i rostfritt stål har en unik design med öppen tråd som tillåter fri luftcirkulation och minimerar dammansamling.
  • Hyllorna justeras i steg om 1 tum med patenterade hyllöppningshörn
  • Hyllsläpp och kilar ger förbättrad styvhet
  • Monteras snabbt utan verktyg
  • Monterade enheter är icke-ledande
  • Maximal korrosionsbeständighet
  • Icke-porös yta är lätt att rengöra
  • Kombinera med Super Erecta Stationära eller mobila stolpar och tillbehör för att skapa anpassade konfigurationer för lagring och transport
  • Patenterat hörnutlösningssystem möjliggör enkel höjdjustering
  • Anpassa dina hyllor för maximal lagringstäthet
  • Kapacitet: Hyllor upp till 48 tum breda; 800 lbs per hyllkapacitet (jämnt fördelat)
  • Hyllor bredare än 48 tum; 600 lbs per hylla (jämnt fördelat)
Garanti
Ett år
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 54 x 18 tum. (137 x 45,7 cm)
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta justerbart hyllsystem
Inkluderar Fyra icke-ledande hylsa/kilar
Längd (engelska) 54 tum.
Längd (metrisk) 137 cm
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.7 cm