Läs mer
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Inlägg
Produktkod. 15934851
Höjd (engelska):
6,75 tum.
7,375 tum.
13,75 tum.
36,7 cm
27,5 tum
27,75 tum.
28.375 tum.
33,75 tum.
34,5 tum
53,81 tum.
54,5 tum.
54,6 tum.
61,81 tum.
62 tum.
62,6 tum.
73,8 tum.
74,6 tum.
86 tum.
86,63 tum.
86.63 in.
96,2 tum.
96,5 tum.
Stil:
Mobil
Stationary
Stationär
Material:
Chrome
Krom
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 15934851
missing translation for 'mfr': Metro™ 74UP
Only null left
Add to basket
Add to basket
För användning med Metro Super Erecta , Superjusterbar Super Erecta och Super Erecta Pro trådhyllsystem
  • Stationära stolpar är försedda med justerbara nivelleringsbultar för att kompensera för ojämna ytor.
  • Stolpar finns i krom, typ 304 rostfritt stål och metroseal 3.
  • Metroseal 3 inkluderar Microban™ antimikrobiellt produktskydd och har 12 års garanti mot rost och korrosion.
  • Mobila stolpar kommer utan utjämningsbult för användning med spindelhjul.
  • Räflad på 1 tum. (2,5 cm) intervaller.
  • Stolpar är dubbla räfflade var 8 tum. (20,3 cm) för enkel identifiering.
Order Info
Höjd inkluderar utjämningsbult och lock. Hyllor och stolpar säljs separat.
Specifications
Produkttyp Mobil hyllstolpe
Material Krom
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Trådhyllsystem
Höjd (engelska) 73,8 tum.
Höjd (metrisk) 187.45 cm
Stil Mobil