Läs mer
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Inlägg
Produktkod. 15936711
Höjd (engelska):
6,75 tum.
7,375 tum.
13,75 tum.
36,7 cm
27,5 tum
27,75 tum.
28.375 tum.
33,75 tum.
34,5 tum
53,81 tum.
54,5 tum.
54,6 tum.
61,81 tum.
62 tum.
62,6 tum.
73,8 tum.
74,6 tum.
86 tum.
86,63 tum.
86.63 in.
96,2 tum.
96,5 tum.
Stil:
Mobil
Stationary
Stationär
Material:
Chrome
Krom
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15936711
Brand: Metro™ 54UPS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Metro Super Erecta , Superjusterbar Super Erecta och Super Erecta Pro trådhyllsystem
  • Stationära stolpar är försedda med justerbara nivelleringsbultar för att kompensera för ojämna ytor.
  • Stolpar finns i krom, typ 304 rostfritt stål och metroseal 3.
  • Metroseal 3 inkluderar Microban™ antimikrobiellt produktskydd och har 12 års garanti mot rost och korrosion.
  • Mobila stolpar kommer utan utjämningsbult för användning med spindelhjul.
  • Räflad på 1 tum. (2,5 cm) intervaller.
  • Stolpar är dubbla räfflade var 8 tum. (20,3 cm) för enkel identifiering.
Beställningsinfo
Höjd inkluderar utjämningsbult och lock. Hyllor och stolpar säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Mobil hyllstolpe
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Trådhyllsystem
Höjd (engelska) 53,81 tum.
Höjd (metrisk) 136.6 cm
Stil Mobil