Läs mer
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Inlägg
Höjd (engelska):
6,75 tum.
7,375 tum.
13,75 tum.
36,7 cm
27,5 tum
27,75 tum.
28.375 tum.
33,75 tum.
34,5 tum
53,81 tum.
54,5 tum.
54,6 tum.
61,81 tum.
62 tum.
62,6 tum.
73,8 tum.
74,6 tum.
86 tum.
86,63 tum.
86.63 in.
96,2 tum.
96,5 tum.
Stil:
Mobil
Stationary
Stationär
Material:
Chrome
Krom
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stationary posts are fitted with adjustable leveling bolts to compensate for uneven surfaces.
- Posts are available in chrome, type 304 stainless steel, and metroseal 3.
- Metroseal 3 includes Microban™ antimicrobial product protection and has a 12 year warranty against rust and corrosion.
- Mobile posts come without leveling bolt assembly for use with stem casters.
- Grooved at 1 in. (2.5 cm) intervals.
- Posts are double-grooved every 8 in. (20.3 cm) for easy identification.
Beställningsinfo
Höjd inkluderar utjämningsbult och lock. Hyllor och stolpar säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stationary Shelving Post |
| Material | Chrome |
| För användning med (utrustning) | Metro Super Erecta Wire Shelving System |
| Höjd (engelska) | 86.63 in. |
| Höjd (metrisk) | 220 cm |
| Stil | Stationary |