Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Solid hylla, rostfritt stål, autoklaverbar och vagntvättbar
Produktkod. 15916631
Bredd (engelska):
14 tum
18 tum
21 tum
24 tum
Längd (engelska):
24 tum
30 tum
36 tum.
42 tum.
48 tum
60 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15916631
Brand: Metro™ 2142NFS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Håll autoklavutrustningen snygg och på plats. Metro Super Erecta™ Solid Shelf är perfekt för autoklav- och vagntvättapplikationer.
  • Helt rostfri konstruktion
  • Beställ aluminiumdelade hylsor med rostfria C-ringar för frätande autoklav- eller vagntvättapplikationer med hög temperatur (13-450-953)
Specifikationer
Produkttyp Solid hylla
Färg Silver
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Hyllsystem
Längd (engelska) 42 tum.
Längd (metrisk) 106.6 cm
Bredd (engelska) 21 tum
Bredd (metrisk) 53 cm