Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Solid hylla, rostfritt stål, autoklaverbar och vagntvättbar
Produktkod. 15936571
Bredd (engelska):
14 tum
18 tum
21 tum
24 tum
Längd (engelska):
24 tum
30 tum
36 tum.
42 tum.
48 tum
60 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15936571
Brand: Metro™ 1436NFS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Håll autoklavutrustningen snygg och på plats. Metro Super Erecta™ Solid Shelf är perfekt för autoklav- och vagntvättapplikationer.
  • Helt rostfri konstruktion
  • Beställ aluminiumdelade hylsor med rostfria C-ringar för frätande autoklav- eller vagntvättapplikationer med hög temperatur (13-450-953)
Specifikationer
Produkttyp Solid hylla
Färg Silver
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B) 36 x 14 tum. (91,4 x 35,5 cm)
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Hyllsystem
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 35.5 cm