Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Solid hylla, rostfritt stål, autoklaverbar och vagntvättbar
Bredd (engelska):
14 tum
18 tum
21 tum
24 tum
Längd (engelska):
24 tum
30 tum
36 tum.
42 tum.
48 tum
60 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Helt rostfri konstruktion
- Beställ aluminiumdelade hylsor med rostfria C-ringar för frätande autoklav- eller vagntvättapplikationer med hög temperatur (13-450-953)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Solid hylla |
| Färg | Silver |
| Material | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Mått (L x B) | 48 x 21 tum. (121,9 x 53 cm) |
| För användning med (utrustning) | Metro Super Erecta Hyllsystem |
| Längd (engelska) | 48 tum |
| Längd (metrisk) | 121.9 cm |
| Bredd (engelska) | 21 tum |
| Bredd (metrisk) | 53 cm |